Learn More
11-Keto Budesonida (mezcla de diastereomeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Keto Budesonide |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.2199 |
| Porcentaje de pureza | >95% |