Learn More
11-Keto Budesonida (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17962925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962925 10 mg 10 miligramos
17981215 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK17525010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216453-74-6
Fórmula molecular C25 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 428.52
Sinónimo 16α,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Budesonide Imp. L (EP), Budesonide Related Compound L, Budesonide Impurity L
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,12S,13R)-8-(2-hidroxiacetil)-9,13-dimetil-6-propil-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-11,16-dione
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4C(=O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Keto Budesonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.2199
Porcentaje de pureza >95%