Learn More
Ácido 11-hidroxiundecilfosfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416497 250 mg 250 miligramos
15406497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33647.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83905-98-0 | C11H25O4P | 252.291 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83905-98-0
Fórmula molecular C11H25O4P
Peso molecular (g/mol) 252.291
Número MDL MFCD11982869
Clave InChI PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-hydroxyundecyl phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl-1-phosphonic acid, 11-hydroxyundecylphosphonic acid, phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl, 11-hydroxyundecylphosphonic acid gc
PubChem CID 45158971
Nombre IUPAC ácido 11-hidroxiundecilfosfónico
SMILES C(CCCCCO)CCCCCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Hydroxyundecylphosphonic acid
Punto de fusión 110°C to 112°C
Fórmula lineal HO(CH2)11P(O)(OH)2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.29
Porcentaje de pureza 95%