Learn More
Ácido 11-hidroxilauríaco, TRC
Código de producto. 30180236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180236 50 mg 50 miligramos
30179989 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94373550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32459-66-8
Fórmula molecular C12 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 216.32
Sinónimo 11-Hydroxydodecanoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 11-hidroxidodecanoico
SMILES CC(O)CCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Hydroxylauric Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O3/c1-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1725