Learn More
11-Hidroxi-N-metil Dihidro Loratadina, TRC
Código de producto. 30012561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012561 100 mg 100 miligramos
30007762 500 mg 500 miligramos
17933545 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH941375100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38089-93-9
Fórmula molecular C20 H23 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 342.86
Sinónimo (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nombre IUPAC 8-cloro-11-(1-metilpiperidina-4-il)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-ol
SMILES CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1499
Porcentaje de pureza >95%