Learn More
11-Hidroxi Dihidro Loratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 133284-74-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H25 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate, Loratadine Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25ClN2O3/c1-2-28-21(26)25-12-9-17(10-13-25)22(27)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-24-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17,27H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24 |
| Nombre IUPAC | 4-(8-cloro-11-hidroxi-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-il)piperidina-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 400.9 |
| Mostrar más |