Learn More
11-Heneicosanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351847 5 g 5 g
11341847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05187.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3381-26-8 | C21H44O | 312.582 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3381-26-8
Fórmula molecular C21H44O
Peso molecular (g/mol) 312.582
Número MDL MFCD00026547
Clave InChI BCNCKKYOXRHQGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-heneicosanol, 11-henicosanol, 11-henicosanol #, acmc-20aozg
PubChem CID 76913
Nombre IUPAC henicosan-11-ol
SMILES CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Heneicosanol
Punto de fusión 71°C to 73°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1765841
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.58
Porcentaje de pureza 97%