Learn More
11-Fluoro Desloratadina, TRC
Código de producto. 17953445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17953445 1 mg 1 miligramo
17921965 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5909001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298220-99-2
Fórmula molecular C19 H20 Cl F N2
Peso molecular (g/mol) 330.83
Sinónimo 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 8-cloro-11-fluoro-11-piperidina-4-il-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
SMILES FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Fluoro Desloratadine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1299
Porcentaje de pureza >95%