Learn More
11-ferrocenil-1-undecanotiol, TRC
Código de producto. 30397292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30397292 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30397292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF30763525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Ferrocenyl-1-undecanethiol
CAS 127087-36-9
Fórmula molecular C21H32FeS
Cantidad 25 mg
Sinónimo (11-Mercaptoundecyl)ferrocene, 11-Ferrocenyl-1-undecanethiol, 11-Ferrocenylundecanethiol, Ferrocenylundecanethiol, ω-Mercaptoundecylferrocene
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27S.C5H5.Fe/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16;1-2-4-5-3-1;/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2;1-5H;/q2*-1;+2
SMILES SCCCCCCCCCCC[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
Nombre IUPAC 11-ferrocenil-1-undecanotiol
Peso molecular (g/mol) 372.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.16