Learn More
Ácido 11-etoxicarbonildodecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Ethoxycarbonyldodecanoic Acid |
| CAS | 66003-63-2 |
| Fórmula molecular | C14 H26 O4 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-18-14(17)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(15)16/h2-12H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 12-etoxi-12-oxododecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1831 |