Learn More
11-Epihidrocortisona, TRC
Código de producto. 30008137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008137 100 mg 100 miligramos
17935045 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE588570100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-35-8
Fórmula molecular C21 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 362.46
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11α,17,21-trihydroxy- (8CI), 11-Epicortisol, 11-Epihydrocortisone, 11-Isocortisol, 11α,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11α,17,21-Trihydroxypregnen-4-en-3,20-dione, 11α,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11α,17α,21-Trihydroxyprogesterone, 11α-Cortisol, 11α-Epicortisol, 11α-Hydroxycortisol, Epi-F, Epicortisol, Epihydrocortisone, NSC 23903, NSC 27390, Pregn-4-ene-11α,17α,21-triol-3,20-dione, U 1676, epi-F
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopentta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Epihydrocortisone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2093
Porcentaje de pureza >95%