Learn More
11-epi-Prednisolona, TRC
Código de producto. 30011101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011101 5 mg 5 miligramos
30008023 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5888555MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-90-8
Fórmula molecular C21 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 360.44
Sinónimo (11α)-11,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11α,17,21-trihydroxy- (8CI), 11α,17,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Epiprednisolone, 11-epi-Prednisolone
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@]12C[C@@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-epi-Prednisolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1937
Porcentaje de pureza >95%