Learn More
11-desoxicortisol, Lipomed
Código de producto. 30458384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30458384 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30458384 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCOR1627100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
11-desoxicortisol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Deoxycortisol
CAS 152-58-9
Nombres de analitos o componentes 11-Deoxycortisol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H30 O4
Sinónimo Hydrocortisone Imp. F (EP), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's Substance S, 11-Deoxycortisol, Cortexolone, Hydrocortisone Impurity F
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3 [C@@H]2 CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC[C@]4(O)C(=O)CO
Nombre IUPAC (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 346.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.2144 g/mol