Learn More
11-desoxicortisol, 1 mg/ml en acetonitrilo, Lipomed
Descripción
11-desoxicortisol, 1 mg/ml en acetonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Deoxycortisol |
| CAS | 152-58-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 11-Deoxycortisol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H30 O4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Sinónimo | Hydrocortisone Imp. F (EP), 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's Substance S, 11-Deoxycortisol, Cortexolone, Hydrocortisone Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3 [C@@H]2 CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC[C@]4(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |