Learn More
11-Acetato de desoxicorticosterona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15589513 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15589513 5 g 5 g
15579513 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15589513 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460470050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    228.65€ / 5 g
    Ahorro 25.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-47-3
Fórmula molecular C23H32O4
Peso molecular (g/mol) 372.51
Número MDL MFCD00003660
Clave InChI VPGRYOFKCNULNK-ZIUYWEQENA-N
Sinónimo deoxycorticosterone acetate, desoxycorticosterone acetate, doca, desoxycortone acetate, percotol, cortexone acetate, decosteron, decosterone, sincortex, syncortyl
PubChem CID 5952
ChEBI CHEBI:34671
SMILES [H][C@@]12CC[C@H](C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC2=CC(=O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Deoxycorticosterone acetate
Punto de fusión 154.0°C to 160.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetil] acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.5
Porcentaje de pureza 97%