Learn More
Ácido 11-desoxifusídico, TRC
Código de producto. 30348869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348869 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30348869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23630010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Deoxyfusidic Acid
CAS 1013937-16-0
Fórmula molecular C31 H48 O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3-hydroxy-, (3α,4α,8α,9β,13α,14β,16β,17Z)-, (3α,4α,8α,9β,13α,14β,16β,17Z)-16-(Acetyloxy)-3-hydroxy-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, ent-(17Z)-16α-(Acetyloxy)-3β-hydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oic acid, 11-Deoxyfusidic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C31H48O5/c1-18(2)9-8-10-21(28(34)35)27-23-11-12-26-29(5)15-14-24(33)19(3)22(29)13-16-30(26,6)31(23,7)17-25(27)36-20(4)32/h9,19,22-26,33H,8,10-17H2,1-7H3,(H,34,35)/b27-21-/t19-,22-,23-,24+,25-,26-,29-,30-,31-/m0/s1
SMILES C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C
Nombre IUPAC Ácido (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,13R,14S,16S)-16-acetiloxi-3-hidroxi-4,8,10,14-tetrametil-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilideno]-6-metilhept-5-enoico
Peso molecular (g/mol) 500.7098
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.3502