Learn More
11-Cortisol Desoxi, TRC
Código de producto. 18090340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18090340 10 mg 10 miligramos
18082240 5 mg 5 miligramos
18033950 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18090340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23260010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152-58-9
Fórmula molecular C21 H30 O4
Peso molecular (g/mol) 346.46
Sinónimo 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Imp. F (EP), Reichstein's Substance S, 11-Deoxycortisol, Cortexolone, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, Compound S (6CI), 11-Deoxy-17-hydrocorticosterone, 11-Deoxy-17-hydroxycorticosterone, 11-Deoxycortisone, 11-Deoxyhydrocortisone, 11-Desoxy-17α-hydroxycorticosterone, 11-Desoxycortisol, 11-Desoxyhydrocortisone, 17,21-Dihydroxypregn-4-en-3,20-dione, 17,21-Dihydroxyprogesterone, 17-Hydroxy-11-deoxycorticosterone, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnen-3,20-dione, 17α,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17α,21-Dihydroxyprogesterone, 17α-Hydroxycortexone, 4-Pregnen-17α,21-diol-3,20-dione, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,20-dione, Cortifen, Cortisol, 11-deoxy-, Cortodoxone, NSC 18317, Reichstein S, Reichstein substance S, Reichstein's compound S, KF 3050, Substance S, δ4-Pregnene-17α,21-diol-3,20-dione
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopentta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Deoxycortisol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.2144
Porcentaje de pureza >95%