Learn More
11-Desoxi-Corticosterona Pivalato, TRC
Código de producto. 30359644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359644 10 mg 10 miligramos
30359360 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23258010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 808-48-0
Fórmula molecular C26 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 414.58
Sinónimo 21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 11-Deoxycorticosterone pivalate, Deoxycorticosterone pivalate, 11-Deoxycorticosterone Pivalic acid ester with, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione pivalate, Cortexone M, DOCP, DTMA, Deoxycorticosterone pivalate, Deoxycorticosterone trimethylacetate, Deoxycortone pivalate, Deoxycortone trimethylacetate, Desoxycorticosterone pivalate, Desoxycorticosterone trimethylacetate, Desoxycortisone pivalate, Desoxycortone pivalate, NSC 95278, Neodin-Depositum, Percorten M, Percorten Pivalate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desoxycorticosterone Pivalate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38O4/c1-24(2,3)23(29)30-15-22(28)21-9-8-19-18-7-6-16-14-17(27)10-12-25(16,4)20(18)11-13-26(19,21)5/h14,18-21H,6-13,15H2,1-5H3/t18-,19-,20-,21+,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.277