Learn More
11-desoxi-18-hidroxicorticosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Deoxy-18-hydroxycorticosterone |
| CAS | 379-68-0 |
| Fórmula molecular | C21H30O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 18,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 18-Hydroxy-11-deoxycorticosterone, 18-Hydroxydeoxycorticosterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C21H30O4/c1-19-8-6-14(23)10-13(19)2-3-15-16(19)7-9-20-12-25-21(24,11-22)18(20)5-4-17(15)20;1-20-8-6-14(24)10-13(20)2-3-15-16(20)7-9-21(12-23)17(15)4-5-18(21)19(25)11-22/h10,15-18,22,24H,2-9,11-12H2,1H3;10,15-18,22-23H,2-9,11-12H2,1H3/t15-,16+,17+,18+,19?,20-,21?;15-,16+,17+,18-,20?,21-/m11/s1 |
| SMILES | O=C(CO)[C@]1([H])[C@@]2(CO)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CCC4=CC(CC[C@@]43C)=O-O=C5CC[C@@]6(C)C(CC[C@]7([H])[C@]6([H])CC[C@@]8(CO9)[C@@]7([H])CC[C@]8([H])C9(O)CO)=C5 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13R,14S,17S)-17-(2-hidroxiacetil)-13-(hidroximetil)-10-metil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-3H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona y (3aS,5aS,5bR,11aR,11bS,13aR)-3-hidroxi-3-(hidroximetil)-11a-metil-3,3a,4,5,5a,5b,6,7,10,11,11a,11b,12,13-tetradecahidro-1H,9H-nafto[2',1':4,5]indeno[1,7a-c]furan-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 346.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.21 |