Learn More
11-Dehidrodexametasona, TRC
Código de producto. 30134870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134870 50 mg 50 miligramos
30007628 100 mg 100 miligramos
30006698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD35736550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2964-81-0
Fórmula molecular C22 H27 F O5
Peso molecular (g/mol) 390.4452
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 9-fluoro-17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 9-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (16α)-9-Fluoro-17,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 11-Dehydrodexamethasone, 9-Fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantoreno-3,11-dione
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Dehydrodexamethasone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-16,24,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1843