Learn More
11-Dehidrodexametasona, Mikromol™
Descripción
11-Dehidrodexametasona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Dehydrodexamethasone |
| CAS | 2964-81-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 11-Dehydrodexamethasone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H27 F O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 9-fluoro-17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 9-fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (16α)-9-Fluoro-17,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 11-Dehydrodexamethasone, 9-Fluoro-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-16,24,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,11-diona |
| Mostrar más |