Learn More
11-Dehidrocorticosterona, TRC
Código de producto. 30137700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137700 50 mg 50 miligramos
30006505 5 mg 5 miligramos
30012564 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23011550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-23-1
Fórmula molecular C21 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 344.44
Sinónimo Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 21-hydroxy-, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 11-Dehydrocorticosteron, 11-Dehydrocorticosterone, 11-Oxo-11-deoxycorticosterone, 11-Oxocorticosterone, 17-(1-keto-2-Hydroxyethyl)-δ4-androsten-3,11-dione, 4-Pregnen-21-ol-3,11,20-trione, Corticosterone, 11-dehydro-, Dehydrocorticosterone, Kendall's compound A, NSC-9702, δ4-Pregnen-21-ol-3,11,20-trione, δ4-Pregnene-21-ol-3,11,20-trione
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentrino-3,11-dión
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Dehydrocorticosterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-16,19,22H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,19+,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1988
Porcentaje de pureza >95%