Learn More
11-Dehidro-6Alfa,17-dihidroxi-corticosterona 21-Acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Dehydro-6alpha,17-dihydroxy-corticosterone 21-Acetate |
| CAS | 66978-87-8 |
| Fórmula molecular | C23H30O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (6alpha)-21-(Acetyloxy)-6,17-dihydroxy-pregn-4-ene-3,11,20-trione, 2-((6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-6,17-Dihydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H30O7/c1-12(24)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(26)16-8-13(25)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h8,14-15,17,20,26,29H,4-7,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-6,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 418.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.1992 |