Learn More
11-Ciclopropil-5,11-dihidro-4-[[(metilsulfonil)oxi]metil]-6H-dipirido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-(((methylsulfonyl)oxy)methyl)-6H-dipyrido(3,2-b:2',3'-e)(1,4)diazepin-6-one |
| CAS | 1046462-02-5 |
| Fórmula molecular | C16H16N4O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (11-Cyclopropyl-6-oxo-6,11-dihydro-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-4-yl)methyl methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N4O4S/c1-25(22,23)24-9-10-6-8-18-15-13(10)19-16(21)12-3-2-7-17-14(12)20(15)11-4-5-11/h2-3,6-8,11H,4-5,9H2,1H3,(H,19,21) |
| SMILES | O=S(OCC1=C2C(N(C3CC3)C(N=CC=C4)=C4C(N2)=O)=NC=C1)(C)=O |
| Nombre IUPAC | (11-ciclopropil-6-oxo-6,11-dihidro-5H-dipirido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-4-il)metil metanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 360.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.09 |