Learn More
11-cis-Retinol, > 85%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-cis-Retinol |
| CAS | 22737-96-8 |
| Fórmula molecular | C20 H30 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Retinol','11-cis-, 11-cis-Retinol, 11-cis-Vitamin A alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6-,12-11+,16-8+,17-13+ |
| SMILES | C\C(=C/CO)\C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4Z,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 286.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.2297 |