Learn More
Ácido 11-cis-retinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-cis Retinoic Acid |
| CAS | 68070-35-9 |
| Fórmula molecular | C20H28O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | BAL19231, BAL0019231-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6-,12-11+,15-8+,16-14+ |
| SMILES | C\C(=C/C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E,4Z,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2089 |