Learn More
11-cis-Retinal (> 65%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-cis Retinal |
| CAS | 564-87-4 |
| Fórmula molecular | C20 H28 O |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Retinal','11-cis-, 11-cis-Retinal, (11Z)-Retinal, 11-cis-Retinaldehyde, 11-cis-Vitamin A aldehyde, Neoretinene b |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6-,12-11+,16-8+,17-13+ |
| SMILES | C\C(=C/C=O)\C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4Z,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenal |
| Peso molecular (g/mol) | 284.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.214 |