Learn More
Ácido 11-cis,13-cis-retinoico > 90%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-cis,13-cis-Retinoic acid |
| CAS | 3555-80-4 |
| Fórmula molecular | C20 H28 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Retinoic acid','(11-cis,13-cis)-, Retinoic acid','cis-11,cis-13- (8CI), (11-cis,13-cis)-Retinoic acid, 11-cis,13-cis-Retinoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6-,12-11+,15-8+,16-14- |
| SMILES | C\C(=C\C(=O)O)\C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z,4Z,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2089 |