Learn More
11-(Cloroacetil)-5,11-dihidro-6H-pirido[2,3-b][1,4]benzodiacepina-6-one, TRC
Código de producto. 30366154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366154 2 g 2 g
30359551 10 g -
30351961 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3634052G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28797-48-0
Fórmula molecular C14H10ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 287.7
Nombre IUPAC 11-(2-cloroacetil)-5H-pirido[2,3-b][1,4]benzodiacepina-6-one
SMILES ClCC(=O)N1c2ccccc2C(=O)Nc3cccnc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-(Chloroacetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10ClN3O2/c15-8-12(19)18-11-6-2-1-4-9(11)14(20)17-10-5-3-7-16-13(10)18/h1-7H,8H2,(H,17,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0462