Learn More
11-Cloro-1-undeceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490268 5 mL 5 ml
15400278 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53449.AA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 872-17-3 | C11H21Cl | 188.74 g/mol
11-Chloro-1-undecene is used in copolymerizations of propylene , preparation of unsaturated fatty acids, terpolymerizations with ethylene and propylene catalyzed by 2/mao.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 11-cloro-1-undeceno se utiliza en copolimerizaciones de propileno, en la preparación de ácidos grasos no saturados y en terpolimerizaciones con etileno y propileno catalizadas por 2/mao.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-17-3
Fórmula molecular C11H21Cl
Peso molecular (g/mol) 188.74
Número MDL MFCD00671354
Clave InChI PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-chloro-1-undecene, 1-undecene, 11-chloro, 10-undecenyl chloride, undecylenyl chloride, acmc-1bjnc, undec-10-enyl chloride, 11-chloro-1-undecene #
PubChem CID 543805
Nombre IUPAC 11-chloroundec-1-ene
SMILES ClCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Chloro-1-undecene
Densidad 0.995
Punto de ebullición 108°C to 109°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)9CH=CH2
Índice de refracción 1.451
Cantidad 5 mL
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.74
Porcentaje de pureza 97%