Learn More
11-Chloro-1-undecene 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10578463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25mL; Glass bottle
Código de producto.
10578463 25mL; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10578463 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380840250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Chloro-1-undecene
CAS 872-17-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9950g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C11H21Cl
Fórmula lineal CH2CH(CH2)9Cl
Índice de refracción 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00671354
Cantidad 25mL
Sinónimo 11-chloro-1-undecene, 1-undecene, 11-chloro, 10-undecenyl chloride, undecylenyl chloride, acmc-1bjnc, undec-10-enyl chloride, 11-chloro-1-undecene #
Clave InChI PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC 11-chloroundec-1-ene
Peso molecular (g/mol) 188.74
PubChem CID 543805
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.74
Porcentaje de pureza ≥96.0%