Learn More
11-Bromoundecanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383526 25 g 25 g
11373526 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14448.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1611-56-9 | C11H23BrO | 251.21 g/mol
11-Bromoundecanol was used in the preparation of 11-mercapto-1-undecanol1 and 1-(2-acryloyloxyundecyl)-3-methylimidazolium bromide. It was also used in one-pot synthesis of graft copolymers based on a metathesis skeleton with poly(methyl methacrylate) grafts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 11-bromoundecanol se ha utilizado en la preparación del 11-mercapto-1-undecanol1 y el bromuro de 1-(2-acriloiloxiundecil)-3-metilimidazolio. También se ha usado en la síntesis de copolímeros de injerto en una sola maceta a partir de un esqueleto de metátesis con injertos de poli(metacrilato de metilo).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1611-56-9
Fórmula molecular C11H23BrO
Peso molecular (g/mol) 251.21
Número MDL MFCD00004752
Clave InChI XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-bromo-1-undecanol, 11-bromoundecanol, 1-undecanol, 11-bromo, 1-bromo-11-hydroxyundecane, undecamethylene bromohydrin, 11-bromoundecyl alcohol, 11-bromo-l-undecanol, 11-bromoundecane-1-ol, 11-bromanylundecan-1-ol, acmc-1br3a
PubChem CID 74163
Nombre IUPAC 11-bromoundecan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Bromoundecanol
Punto de fusión 46°C to 49°C
Punto de ebullición 165°C to 170°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1741180
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.21
Porcentaje de pureza 97%