Learn More
Ácido 11-bromoundecanoico, TRC
Código de producto. 30344502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344502 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30344502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6888805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Bromoundecanoic Acid
CAS 2834-05-1
Fórmula molecular C11H21BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCBr
Nombre IUPAC ácido 11-bromoundecanoico
Peso molecular (g/mol) 265.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0725