Learn More
Ácido 11-bromoundecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10747333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10747333 100 g Frasco de vidrio 100 g
10240163 25 g Frasco de vidrio 25 g
10257273 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10747333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423161000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2834-05-1 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2834-05-1
Fórmula molecular C11H21BrO2
Peso molecular (g/mol) 265.19
Número MDL MFCD00002732
Clave InChI IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo undecanoic acid, 11-bromo, 11-bromodecanoic acid, 11-bromo-undecanoic acid, 11-bromoundecanoic acid,tech, 11-bromoundecanoicacid, 11bromoundecanoic acid, 11-bromohendecanoic acid, 11-bromo undecanoic acid, ksc489q1h, 11-bromoundecanoic acid
PubChem CID 17812
Nombre IUPAC ácido 11-bromoundecanoico
SMILES C(CCCCCBr)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Bromoundecanoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48°C to 51°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 173°C to 174°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)10CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, II, 315
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols and hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 11-Bromoundecanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.