Learn More
11-bromo-1-undeceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Bromo-1-undecene |
| CAS | 7766-50-9 |
| Fórmula molecular | C11H21Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-10-undecene, 10-Undecenyl bromide, NSC 139878 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2 |
| SMILES | BrCCCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | 11-bromoundec-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 233.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0827 |