Learn More
11-Bromo-1-undeceno, 95 % 25 g, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
11-Bromo-1-undecene is used in advanced polymer dielectrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 11-bromo-1-undeceno se utiliza en dieléctricos de polímeros avanzados.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 0,2422 mg/l a 25 °C (est.).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Bromo-1-undecene |
| Densidad | 1.063 |
| Punto de ebullición | 149°C to 150°C (35 mm) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.96 |
| Índice de refracción | 1.469 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1753231 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,0.2422mg/L @ 25°C (est). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.2 |
| Mostrar más |