Learn More
11-bromo-1-undecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Bromo-1-undecanol |
| CAS | 1611-56-9 |
| Fórmula molecular | C11 H23 Br O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-11-hydroxyundecane, 1-Bromo-11-undecanol, 11-Bromo-1-hydroxyundecane, 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol, 11-Bromoundecanyl Alcohol, NSC 4029, ω-Bromoundecyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H23BrO/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 11-bromoundecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 251.204 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.093 |