Learn More
11-Bromo-1-undecanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531891 10 g Frasco de vidrio 10 g
10309160 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10531891
Marca: Thermo Scientific Acros 293440100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1611-56-9 | C11H23BrO | 251.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1611-56-9
Fórmula molecular C11H23BrO
Peso molecular (g/mol) 251.21
Número MDL MFCD00004752
Clave InChI XFGANBYCJWQYBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-bromo-1-undecanol, 11-bromoundecanol, 1-undecanol, 11-bromo, 1-bromo-11-hydroxyundecane, undecamethylene bromohydrin, 11-bromoundecyl alcohol, 11-bromo-l-undecanol, 11-bromoundecane-1-ol, 11-bromanylundecan-1-ol, acmc-1br3a
PubChem CID 74163
Nombre IUPAC 11-bromoundecan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Bromo-1-undecanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42°C to 47°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 165°C to 170°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)11OH
Cantidad 10 g
Beilstein 01, IV, 1837
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 11-Bromo-1-undecanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.