Learn More
11-Beta-Hidroxiandrosterona, TRC
Código de producto. 30007653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007653 100 mg 100 miligramos
30006346 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH755000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-61-4
Fórmula molecular C19 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 306.44
Sinónimo Androstan-17-one, 3,11-dihydroxy-, (3α,5α,11β)-, 5α-Androstan-17-one, 3α,11β-dihydroxy- (8CI), (3α,5α,11β)-3,11-Dihydroxyandrostan-17-one, 11-Hydroxyandrosterone, 11-Oxyetiocholanolone, 11β-Hydroxyandrosterone, 3α,11β-Dihydroxy-5α-androstan-17-one, 3α,11β-Dihydroxy-5α-androstane-17-one, 5α-Androstane-3α,11β-diol-17-one, Ba 2685, NSC 56288
Nombre IUPAC (3R,5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S)-3,11-dihidroxi-10,13-dimetilo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantra-17-one
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-beta-Hydroxyandrosterone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11-15,17,20-21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2195