Learn More
11-Azidoundeciltrimetoxisilano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467237 250 mg 250 miligramos
15457237 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34298.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 334521-23-2 | C14H31N3O3Si | 317.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334521-23-2
Fórmula molecular C14H31N3O3Si
Peso molecular (g/mol) 317.51
Número MDL MFCD11982878
Clave InChI ACSJXAKDVNDMME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-azidoundecyl trimethoxysilane, 11-trimethoxysilyl undecyl azide
PubChem CID 46779110
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C to 105°C (0.04mmHg)
Nombre del producto químico o material 11-Azidoundecyltrimethoxysilane
Cantidad 250 mg
Fórmula lineal N3(CH2)11Si(OCH3)3
Nombre IUPAC (11-azidoundecil)trimetoxisilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.51
Porcentaje de pureza 94%
Sensibilidad Moisture sensitive