Learn More
11-Azidoundeciltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436347 1 g 1 g
15446347 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33524.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 663171-33-3 | C17H37N3O3Si | 359.586 g/mol
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este agente de acoplamiento reacciona específicamente con las funciones de alquino para formar el correspondiente 1,2,3-triazol a través de una cicloadición 1,3-dipolar sin cobre.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 663171-33-3
Fórmula molecular C17H37N3O3Si
Peso molecular (g/mol) 359.586
Número MDL MFCD11982879
Clave InChI WCDFLYKXACDAES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azidoundecyltriethoxysilane, 11-azidoundecyltriethoxysilane, 11-azidoundecyl triethoxysilane
PubChem CID 46779111
Nombre IUPAC 11-azidoundecil(trietoxi)silano
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 110°C to 115°C (0.04mmHg)
Nombre del producto químico o material 11-Azidoundecyltriethoxysilane
Cantidad 1 g
Fórmula lineal N3(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.58
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.4390-1.4430
Sensibilidad Moisture sensitive