Learn More
11-azaartemisinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-Azaartemisinin |
| CAS | 162791-23-3 |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-4-5-11-9(2)12(17)16-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4 |
| Nombre IUPAC | (1R,4S,5R,8S,9R,12R,13R)-1,5,9-trimetil-14,15,16-trioxa-11-azatetraciclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 281.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1627 |