Learn More
11-Aminoundeciltrietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456707 250 mg 250 miligramos
15446707 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33835.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 116821-45-5 | C17H39NO3Si | 333.588 g/mol
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical and chemical additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario primario y secundario para aditivos farmacéuticos y químicos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116821-45-5
Fórmula molecular C17H39NO3Si
Peso molecular (g/mol) 333.588
Número MDL MFCD08272792
Clave InChI LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18944844
Nombre IUPAC 11-trietoxisililundecan-1-amina
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 110°C to 115°C (0.02mmHg)
Nombre del producto químico o material 11-Aminoundecyltriethoxysilane
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Fórmula lineal H2N(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Sinónimo 11-triethoxysilyl-1-undecanamine, 11-aminoundecyltriethoxysilane, 11-triethoxysilyl undecan-1-amine, 1-undecanamine,11-triethoxysilyl, 11-aminoundecyl triethoxysilane, acmc-20mmty, 1-undecanamine, 11-triethoxysilyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.59
Porcentaje de pureza 95%