Learn More
11-(Aminooxy)undeciltrimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425797 250 mg 250 miligramos
15415797 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33007.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870482-12-5
Fórmula molecular C14H33NO4Si
Peso molecular (g/mol) 307.506
Número MDL MFCD11046088
Clave InChI SDAAYIFGIWPAIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 11-o-hydroxylamine undecyltrimethoxysilane, 11-aminooxy undecyl trimethoxysilane, o-11-trimethoxysilyl undecyl hydroxylamine
PubChem CID 45158967
Nombre IUPAC O-(11-trimetoxisililundecil)hidroxilamina
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCCON)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 125°C to 130°C (0.08mmHg)
Nombre del producto químico o material 11-(Aminooxy)undecyltrimethoxysilane
Cantidad 250 mg
Fórmula lineal H2NO(CH2)11Si(OCH3)3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.51
Porcentaje de pureza 95%
Índice de refracción 1.4370-1.4410
Sensibilidad Moisture sensitive