Learn More
11-(4-metil-1-piperazinil)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-(4-Methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| CAS | 1977-09-9 |
| Fórmula molecular | C18 H19 N3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 11-(4-Methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-Methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N3S/c1-20-10-12-21(13-11-20)18-14-6-2-4-8-16(14)22-17-9-5-3-7-15(17)19-18/h2-9H,10-13H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 6-(4-metilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4]benzotiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 309.4286 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.13 |