Learn More
Diclorhidrato de 11-(4-etilpiperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 11-(4-etilpiperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride |
| CAS | 2518203-12-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H21 N3 S . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. P (EP) as Dihydrochloride, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-ethyl-1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), N-Ethyl quetiapine dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity P as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity P as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N3S.2ClH/c1-2-21-11-13-22(14-12-21)19-15-7-3-5-9-17(15)23-18-10-6-4-8-16(18)20-19;;/h3-10H,2,11-14H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 6-(4-etilpiperazin-1-il)benzo[b][1,4]benzotiazepina; diclorhidrato |
| Mostrar más |