Learn More
11-[3-(Dimetilamino)propil]-6,11-dihidrocibenz[b,e]oxepina-11-ol, TRC
Código de producto. 30387585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387585 100 mg
30380112 250 mg
30372394 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD461765100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4504-88-5
Fórmula molecular C19 H23 N O2
Peso molecular (g/mol) 297.39
Sinónimo (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepinol
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propil]-6H-benzo[c][1]benzoxepina-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1729
Porcentaje de pureza >95%