Learn More
11-(3-bromopropilideno)-6,11-dihidrodibenzo[b,e]oxepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-(3-Bromopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine |
| CAS | 39244-78-5 |
| Fórmula molecular | C17H15BrO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15BrO/c18-11-5-9-15-14-7-2-1-6-13(14)12-19-17-10-4-3-8-16(15)17/h1-4,6-10H,5,11-12H2/b15-9- |
| SMILES | BrCC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (11Z)-11-(3-bromopropilideno)-6H-benzo[c][1]benzoxepina |
| Peso molecular (g/mol) | 315.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.0306 |