Learn More
11β ,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona (17-desoxiprednisolona), Mikromol™
Descripción
11β ,21-dihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona (17-desoxiprednisolona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-Dehydroxy Prednisolone |
| CAS | 13479-38-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 17-Dehydroxy Prednisolone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H28 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,21-dihydroxy- (7CI,8CI), (11β)-11,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 1,2-Didehydrocorticosterone, 1-Dehydrocorticosterone, 11β,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 17-Deoxyprednisolone, Δ1-Corticosterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h7-9,14-17,19,22,24H,3-6,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |