Learn More
11β ,21-Dihidroxi-9α -fluoro-16β -metil-1,4-pregnadieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11Beta,21-Dihydroxy-9Alpha-fluoro-16Beta-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione |
| CAS | 53798-55-3 |
| Fórmula molecular | C22 H29 F O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,12,15-16,18-19,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16+,18-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14R,16S,17S)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,11,12,14,15,16,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 376.462 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.205 |